Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB2020EA 146 EUR InStock
AATB2020
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid
N-(2,4-Dinitrophenyl)-6-aminohexanoic acid
An amine-reactive building block for developing a probe that can be recognized by anti-DNP antibodies; Also an excellent amine-reactive FRET quencher paired with Trp or Tyr.


Formule: C₁₂H₁₅N₃O₆
MW: 297,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038470
Numéro CAS: 10466-72-5
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité