6-Carboxy-4',5'-dichloro-2',7'-dimethoxyfluorescein, succinimidyl ester ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: 6-Carboxy-4′,5′-dichloro-2′,7′-dimethoxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester6-JOE, SE6-JOE succinimidyl ester
AATB203EA 295 EUR InStock
AATB203
6-Carboxy-4',5'-dichloro-2',7'-dimethoxyfluorescein, succinimidyl ester ≥90%
6-Carboxy-4',5'-dichloro-2',7'-dimethoxyfluorescein, succinimidyl ester
6-JOE has similar absorption and emission spectra to those of rhodamine 6G, and its SE is predominantly used in automated DNA sequencing.
Formule: C₂₇H₁₇Cl₂NO₁₁
MW: 602,34 g/mol
Numéro CAS: 113394-23-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité