Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cal-630™ potassium salt

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB20538EA 295 EUR InStock
AATB20538
Cal-630™ potassium salt
Cal-630™ potassium salt
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.

  • Improved sensitivity
  • Improved calcium response
  • Long-wavelength emission
  • Cell impermeant

Attention: For research use only.


MW: 1139,11 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité