Fura-8FF™ pentapotassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB20621EA 295 EUR InStock
AATB20621
Fura-8FF™ pentapotassium salt
Fura-8FF™ pentapotassium salt
The cell-impermeant Fura-8FF is an analog of Fura-8 with much lower calcium binding affinity, Kd ~10 µM.
  • Improved sensitivity
  • Low binding affinity
  • Long-wavelength emission
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 837,97 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité