Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Calbryte™-520XL azide

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB20643EA 739 EUR InStock
AATB20643
Calbryte™-520XL azide
Calbryte™-520XL azide
Calbryte 520XL is a new fluorescent calcium indicator with extremely low affinity (Kd ~300 μM) which is the similar to the well-known Rhod 5N, but much more stable than Rhod-5N.

  • Improved background/signal ratio
  • Adaptable and robust
  • Cell impermeant

Attention: For research use only.


MW: 1129,36 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité