5-Carboxy-4'-aminomethylfluorescein DNA sequencing terminator building block
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB207EA 295 EUR InStock
AATB207
5-Carboxy-4'-aminomethylfluorescein DNA sequencing terminator building block
5-Carboxy-4'-aminomethylfluorescein
5-Carboxy-4'-aminomethylfluorescein is a key building block for developing Big Dye DNA sequencing terminators.
MW: 441,82 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/43/43933343.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité