Calbryte™ 590 AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
20700 20701 20702
AATB20700EA 307 EUR InStock
AATB20700 AATB20701 AATB20702
Calbryte™ 590 AM
Calbryte™ 590 AM
The intracellular calcium flux assay is a widely used method in monitoring signal transduction pathways and high throughput screening of G protein coupled receptors (GPCRs) and calcium channel targets.
  • Improved background/signal ratio
  • Excellent intracellular retention
  • Long-wavelength emission
  • Cell permeant
Attention: For research use only.
MW: 1218,77 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité