FLUO 3/AM ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21010EA 221 EUR InStock
AATB21010
FLUO 3/AM ≥95%
FLUO 3/AM
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Formule: C₅₁H₅₀Cl₂N₂O₂₃
MW: 1129,85 g/mol
Numéro CAS: 121714-22-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité