Fura 2-AM ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
21020 21022
AATB21020EA 146 EUR InStock
AATB21020 AATB21022
Fura 2-AM ≥95%
Fura 2-AM
Fura-2 is excitation-ratioable while Indo-1 is emission-ratioable calcium indicator.
Formule: C₄₄H₄₇N₃O₂₄
Numéro MDL: MFCD00036976
Numéro CAS: 108964-32-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité