Fura-FF, pentapotassium salt [Fura-2FF, pentapotassium salt] ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21028 21029
AATB21028EA 307 EUR InStock
AATB21028 AATB21029
Fura-FF, pentapotassium salt [Fura-2FF, pentapotassium salt] ≥95%
Fura-FF, pentapotassium salt [Fura-2FF, pentapotassium salt]
Among the ratiometric calcium indicators, Fura-2 and Indo-1 are most commonly used.
Formule: C₂₈H₁₈F₂K₅N₃O₁₄
MW: 853,94 g/mol
Numéro CAS: 192140-58-2
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a965dd5eef8f14c9c23051e872ca81f897573d49&vid=78ecc77af02fcd91ac75497dad14ea371f41aaf1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité