Indo-1 pentasodium salt ratiometric calcium indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: Indo-1 5Na⁺
AATB21044EA 146 EUR InStock
AATB21044
Indo-1 pentasodium salt ratiometric calcium indicator
Indo-1 pentasodium salt
Calcium measurements are critical for numerous biological investigations.
  • Ratiometric calcium indicator
  • Optimized for flow cytometry
Formule: C₃₂H₂₆N₃Na₅O₁₂
MW: 759,5 g/mol
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/67/43933167.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité