Fura Red, AM ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
21046 21048
AATB21046EA 516 EUR InStock
AATB21046 AATB21048
Fura Red, AM ≥90%
Fura Red, AM
Fura Red is a visible light-excitable fura-2 analog that offers unique possibilities for ratiometric measurement of calcium ion in single cells by microphotometry, imaging or flow cytometry when used with single excitation, green-fluorescent calcium indicators.
Formule: C₄₇H₅₂N₄O₂₄S
Numéro CAS: 149732-62-7
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46aee770d2c30e7adb87a74cdb81d3ca4e72af55&vid=89ea585f356f82c089dd058d6923ced60b83cdc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité