Rhod-FF tripotassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
21075 21076
AATB21075EA 442 EUR InStock
AATB21075 AATB21076
Rhod-FF tripotassium salt
Rhod-FF tripotassium salt
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Calcium-dependent fluorescence
  • Low binding affinity
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6540eeb7a9d0eeb8313ee0cec6b1480e91118362&vid=7fe36d4eadce21413242cedc7b5f228097622521&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité