Rhod-4™ AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21120 21121 21122 21123
AATB21120EA 769 EUR InStock
AATB21120 AATB21121 AATB21122 AATB21123
Rhod-4™ AM
Rhod-4™ AM
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
  • Well-cited
  • Long-wavelength emission
  • Cell permeant
Attention: For research use only.
MW: 1015,96 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité