Cal-520® AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21130 21131
AATB21130EA 307 EUR InStock
AATB21130 AATB21131
Cal-520® AM
Cal-520® AM
Cal-520® AM provides a robust homogeneous fluorescence-based assay tool for detecting intracellular calcium mobilization.
  • Improved background/signal ratio
  • Suitable for all major fluorescence platforms
  • Cell permeant
Attention: For research use only.
MW: 1102,95 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité