Cal-520® potassium salt
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21140 21141
AATB21140EA 460 EUR InStock
AATB21140 AATB21141
Cal-520® potassium salt
Cal-520® potassium salt
Cal-520® provides a robust homogeneous fluorescence-based assay tool for detecting intracellular calcium mobilization.
  • Improved background/signal ratio
  • Suitable for all major fluorescence platforms
  • Cell impermeant
Attention: For research use only.
MW: 921,08 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité