Coelenterazine ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21150 21166
AATB21150EA 120 EUR InStock
AATB21150 AATB21166
Coelenterazine ≥95%
Coelenterazine
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Formule: C₂₆H₂₁N₃O₃
MW: 423,472 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467176
Numéro CAS: 55779-48-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58abb72d107d98aa6e19f4b77788c4f24db4ae81&vid=430251278a1551e5e3b704953b6b9bf0005df4fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité