Coelenterazine hcp ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21154 21160
AATB21154EA 152 EUR InStock
AATB21154 AATB21160
Coelenterazine hcp ≥95%
Coelenterazine hcp
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Formule: C₂₅H₂₅N₃O₂
MW: 399,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453204
Numéro CAS: 123437-32-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab2e2044bab58d0842a6826426368bff61655cef&vid=6ee112fc73a29bc60ff16673b01a3a442c5d2bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité