BCFL AM, RatioWorks™ Superior replacement for BCECF
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21190EA 221 EUR InStock
AATB21190
BCFL AM, RatioWorks™ Superior replacement for BCECF
BCFL AM
Intracellular pH plays an important modulating role in many cellular events, including cell growth, calcium regulation, enzymatic activity, receptor-mediated signal transduction, ion transport, endocytosis, chemotaxis, cell adhesion and other cellular processes.
  • Improved reliability
  • In-house quality testing
  • Ratiometric signal
Attention: For research use only.
MW: 600 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité