6-Methoxy-N-(3-sulphopropyl)quinolinium (SPQ) chloride indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21252EA 115 EUR InStock
AATB21252
6-Methoxy-N-(3-sulphopropyl)quinolinium (SPQ) chloride indicator
6-Methoxy-N-(3-sulphopropyl)quinolinium (SPQ)
A chloride indicator that has the fluorescence dependent of chloride concentration.
  • Chloride-dependent fluorescence
  • Well-cited
Formule: C₁₅H₁₅NO₄S
MW: 281 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037592
Numéro CAS: 83907-40-8
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/86/43933186.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité