TSQ zinc indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21254EA 115 EUR InStock
AATB21254
TSQ zinc indicator
TSQ
TSQ is a fluorescent zinc indicator with high sensitivity.
  • Zinc-dependent fluorescence
  • High sensitivity
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₃S
MW: 328,38 g/mol
Numéro CAS: 109628-27-5
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/88/43933188.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité