Lucigenin chloride indicator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21259EA 115 EUR InStock
AATB21259
Lucigenin chloride indicator
Lucigenin
A chloride indicator that has the fluorescence dependent of chloride concentration.
  • Chloride-dependent fluorescence
  • Superoxide detection
  • Well-cited
Formule: C₂₈H₂₂N₄O₆
MW: 510,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011925
Numéro CAS: 2315-97-1
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/90/43933190.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité