Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DiBAC4(5) for membrane potential measurement

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB21410EA 221 EUR InStock
AATB21410
DiBAC4(5) for membrane potential measurement
DiBAC4(5)
DiBAC4(5) is a sensitive membrane potential probe with longer excitation and emission wavelength.

  • Sensitive detection
  • Slow response probe
  • Multiple applications


MW: 542,67 g/mol
Numéro CAS: 63560-89-4
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/91/43933191.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité