DiSBAC2(3) for membrane potential measurement
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21414EA 146 EUR InStock
AATB21414
DiSBAC2(3) for membrane potential measurement
DiSBAC2(3)
  • Sensitive detection
  • Slow response probe
  • Multiple applications
Formule: C₁₉H₂₄N₄O₄S₂
MW: 436,55 g/mol
Numéro CAS: 47623-98-3
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/93/43933193.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité