N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(dibutylamino)styryl)pyridinium dibromide (MM 1-43) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21483EA 146 EUR InStock
AATB21483
N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(dibutylamino)styryl)pyridinium dibromide (MM 1-43) ≥95%
N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(dibutylamino)styryl)pyridinium dibromide (MM 1-43)
MM 1-43 is the abbreviation of our Membrane Marker 1-43, chemically called N-(3-triethylammoniumpropyl)-4-(4-(dibutylamino)styryl)pyridinium dibromide.
Formule: C₃₀H₄₉Br₂N₃
MW: 611,54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467815
Numéro CAS: 149838-22-2
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité