RH795 ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB21495EA 188 EUR InStock
AATB21495
RH795 ≥95%
RH795
RH 795 is a neuron-tracing dye.
Formule: C₂₆H₃₉Br₂N₃O₂
MW: 585,42 g/mol
Numéro CAS: 172807-13-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité