Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindodicarbocyanine (DID) ≥95%, Qualité ultra pure

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC

AATB22034EA 115 EUR InStock
AATB22034
1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindodicarbocyanine (DID) ≥95%, Qualité ultra pure
1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindodicarbocyanine (DID)
DiI, DiO, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.

  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining

Attention: For research use only.


Formule: C₆₁H₉₉ClN₂O₄
MW: 959,923 g/mol
Numéro CAS: 127274-91-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité