3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide] ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB22038EA 115 EUR InStock
AATB22038
3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide] ≥95%
3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide [DiOC2(3) iodide]
DiI, DiO, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Formule: C₂₁H₂₁IN₂O₂
MW: 460,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011952
Numéro CAS: 905-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité