DiOC₅(3) iodide ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB22045EA 115 EUR InStock
AATB22045
DiOC₅(3) iodide ≥95%
DiOC₅(3) iodide
DiI, DiO, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Formule: C₂₇H₃₃IN₂O₂
MW: 544,47 g/mol
Numéro CAS: 53213-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité