1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindotricarbocyanine iodide (DiR) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB22070EA 115 EUR InStock
AATB22070
1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindotricarbocyanine iodide (DiR) ≥95%
1,1′-Dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindotricarbocyanine iodide (DiR)
DiI, DiO, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Formule: C₆₃H₁₀₁N₂I
MW: 1013,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427788
Numéro CAS: 100068-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité