3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Synonyms: Iodure de 3-propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium
AATB22076EA 146 EUR InStock
AATB22076
3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure ≥95%
3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure
DiI, DiO, DiS, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Formule: C₂₅H₂₇IN₂S₂
MW: 546,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075033
Numéro CAS: 53213-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité