JC-1 iodide salt ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
22200 22201
AATB22200EA 146 EUR InStock
AATB22200 AATB22201
JC-1 iodide salt ≥95%
JC-1 iodide salt
JC-1 is widely used for determining mitochondrial membrane potential with flow cytometry.
Formule: C₂₅H₂₇Cl₄IN₄
Numéro MDL: MFCD00188475
Numéro CAS: 47729-63-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85d6d83390a09881c74f87212e58f13d0a014022&vid=3259ffd518b4bdf2fa9051a7c6c4d19e0d31e6e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité