Acridine Orange 10-nonyl bromide (NAO) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB22205EA 146 EUR InStock
AATB22205
Acridine Orange 10-nonyl bromide (NAO) ≥95%
Acridine Orange 10-nonyl bromide (NAO)
10-n-Nonyl acridine orange (NAO) is a mitochondrial-specific fluorochrome.
Formule: C₂₆H₃₈BrN₃
MW: 472,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD00467605
Numéro CAS: 75168-11-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité