Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate (TMRM) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB22221EA 143 EUR InStock
AATB22221
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate (TMRM) ≥95%
Tetramethylrhodamine methyl ester perchlorate (TMRM)
Positively charged rhodamine dyes (such as rhodamine esters and rosamines) are selectively localized in mitochondria, thus they are widely used for labeling mitochondria of live cells.
Formule: C₂₅H₂₅N₂O₃·ClO₄
MW: 500,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274460
Numéro CAS: 115532-50-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité