Rouge Congo ≥95%, Qualité ultra pure
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
Synonyms: Direct Red 28
AATB23056EA 115 EUR InStock
AATB23056
Rouge Congo ≥95%, Qualité ultra pure
Rouge Congo
Congo red (CR) is the sodium salt of benzidinediazo-bis-1-naphtylamine-4-sulfonic acid.
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité