Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Texas Red®-DHPE ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB23300EA 146 EUR InStock
AATB23300
Texas Red®-DHPE ≥95%
Texas Red®-DHPE
Texas Red® DHPE is a phospholipid that is labeled on the head group with the bright, red-fluorescent Texas Red® dye (excitation/emission maxima ~595/615 nm).


Formule: C₇₄H₁₁₇N₄O₁₄PS₂
MW: 1380,77 g/mol
Numéro CAS: 187099-99-6
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité