PE [R-Phycoerythrin], ReadiUse™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
2500 2501
AATB2500EA 152 EUR InStock
AATB2500 AATB2501
PE [R-Phycoerythrin], ReadiUse™ sonde fluorescente
PE [R-Phycoerythrin]
R-Phycoerythrin (PE) is isolated from red algae.
  • No dialysis required
  • Ready to use
  • High purity
MW: 240000 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07974981d8e27fb25793068672f898692b77e18&vid=f86f281a2e7971998e6794c60cce9cc339cccdac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité