Cross linked-AlloPhycocyanin, ReadiUse™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2503EA 146 EUR InStock
AATB2503
Cross linked-AlloPhycocyanin, ReadiUse™ sonde fluorescente
Cross linked-AlloPhycocyanin
Cross linked-Allophycocyanin (CL-APC) is a phycobiliprotein isolated from Spirulina sp., a blue-green alga.
  • No dialysis required
  • Ready to use
  • High purity
MW: 105000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité