Allophycocyanin sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2554EA 115 EUR InStock
AATB2554 AATB2555
Allophycocyanin sonde fluorescente
Allophycocyanin
Allophycocyanin (APC) is a phycobiliprotein isolated from Spirulina sp., a blue-green algae.
  • High extinction coefficient
  • High quantum efficiency
  • Large stokes shift
MW: 105000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité