Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PE-iFluor™ 647 Tandem, ReadiUse™ sonde fluorescente, preactivated

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB2577EA 516 EUR InStock
AATB2577
PE-iFluor™ 647 Tandem, ReadiUse™ sonde fluorescente, preactivated
PE-iFluor™ 647 Tandem
R-Phycoerythrin (PE) is isolated from red algae.

  • Ready to use
  • Excellent conjugation yield


MW: 240000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité