Acridinium C2 NHS Ester pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 4-(2-Succinimidyl-oxycarbonylethyl)-phenyl-10-acridinium-9-carboxylate Triflurormethyl sulphonate, Acridinium C2 N-hydroxysuccinimide ester
26015 26016
AATB26015EA 307 EUR InStock
AATB26015 AATB26016
Acridinium C2 NHS Ester pour le marquage biomoléculaire
Acridinium C2 NHS Ester
The acridinium NHS ester can be used to label proteins and nucleic acids.
  • Amine reactive
  • Luminescent detection
  • Sensitive detection
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Formule: C₂₈H₂₃N₂O₆·CF₃O₃S
MW: 632,56 g/mol
Numéro CAS: 177332-37-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6430207fe932e4957c40e830dafd547b12af428f&vid=7c323b190f421c5e843f86ce19103fd0b481e91b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité