Pierre ponce, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1926.1000EA 114.87 EUR InStock
1926.1000
Pierre ponce, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Pierre ponce
Point de fusion: > 500 °C
Numéro MDL: MFCD00148147
Numéro CAS: 1332-09-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acid-soluble substances max. 6.0 %
Iron (Fe) passes test
Water Soluble Substances max. 0.20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité