APC-Cy7 Tandem sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB2625EA 295 EUR InStock
AATB2625
APC-Cy7 Tandem sonde fluorescente
APC-Cy7 Tandem
Allophycocyanin (APC) is a phycobiliprotein isolated from Spirulina sp., a blue-green alga.
  • Suitable for most fluorescence platforms
  • Excellent signal
  • High quality
MW: 105000 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité