Sulpho-Cyanine 3 NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
263 264
AATB263EA 769 EUR InStock
AATB263 AATB264
Sulpho-Cyanine 3 NHS ester
Sulpho-Cyanine 3 NHS ester
A variety of cyanine dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • pH Tolerance From 3 - 10
  • Bright Fluorescence
  • Multiple Bioconjugation Applications
Attention: For research use only.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b53d38e0a6f60c17a1e38747285bbd0c85d58f88&vid=65e08f6eb9bf46035c8e5b604c5727eef3d101d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité