Sulpho-Cyanine 5 NHS ester ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
268 269
AATB268EA 769 EUR InStock
AATB268 AATB269
Sulpho-Cyanine 5 NHS ester ≥90%
Sulpho-Cyanine 5 NHS ester
A variety of cyanine dyes has been used to label biological molecules for fluorescence imaging and other fluorescence-based biochemical analysis.
  • pH Tolerance From 3 - 10
  • Bright Fluorescence
  • Multiple Bioconjugation Applications
Attention: For research use only.
Numéro CAS: 1448789-45-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8e1b4f77b162dce71f9d01cdf01fa19e927253e&vid=02687bf9d77653319fd68f7fc8febd14666468fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité