Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biotin cadaverine colorimetric assays

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

AATB3004EA 146 EUR InStock
AATB3004
Biotin cadaverine colorimetric assays
Biotin cadaverine
Biotin and biotin derivatives bind with high affinity to both avidins and streptavidins.

  • Carbonyl-reactive
  • Multiple applications


Formule: C₁₇H₂₉F₃N₄O₄S
MW: 442,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD03452814
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/64/43933064.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité