Biotin hydrazide, ReadiView™ biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB3055EA 295 EUR InStock
AATB3055
Biotin hydrazide, ReadiView™ biodetection
Biotin hydrazide
Biotin/avidin complexes are widely applied for a variety of biological detections.
  • High fluorescence enhancement
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
Formule: C₁₀H₁₈N₄O₂S
MW: 258,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078532
Numéro CAS: 66640-86-6
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/72/43933072.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité