D-Biotin-N-succinimidyl ester, ReadiView™ biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
AATB3059EA 146 EUR InStock
AATB3059
D-Biotin-N-succinimidyl ester, ReadiView™ biodetection
D-Biotin-N-succinimidyl ester
Biotin/avidin complexes are widely applied for a variety of biological detections.
  • High fluorescence enhancement
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₅S
MW: 341,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078531
Numéro CAS: 35013-72-0
ADR: 5,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/79/37377379.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité