5-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 110 (5-dR110) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB315EA 7370 EUR InStock
AATB315
5-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 110 (5-dR110) ≥95%
5-Carboxy-4,7-dichlororhodamine 110 (5-dR110)
Compared to fluorescein labeling reagents such as FITC and FAM, 5-dR110 [5-carboxy-4,7-dichlororhodamine 110] reagents give more photostable and pH-independent bioconjugates that have the absorption maximum around the preferred 488 nm excitation wavelength.
  • Critical DNA Sequencing Dye
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité