6-Carboxyrhodamine 110 (6-CR110) isomère unique ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB323EA 442 EUR InStock
AATB323
6-Carboxyrhodamine 110 (6-CR110) isomère unique ≥95%
6-Carboxyrhodamine 110 (6-CR110)
Compared to fluorescein labeling reagents such as FITC and FAM, CR110 reagents give more photostable and pH-independent bioconjugates that have the absorption maximum around the preferred 488 nm excitation wavelength.
  • Photostable
  • pH-independent Fluorescence
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité